Learn More
Azpack™ Einwegbecher, Kunststoff
Artikelnummer. p-8002957
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
Höhe (metrisch):
29 mm
42 mm
Modell:
Niedrige Ausführung, konisch zulaufend
Spitz zulaufend
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11348103
Marke: Azpack™ 11348103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen. Die Azpack™ Einweg-Kunststoffbehälter sind durchscheinend und verfügen über eine eingeprägte Graduierung für einfache Dosiermessungen.
  • Polypropylen
  • Durchscheinend
  • Einwegprodukt
  • Gegossene Graduierungen
  • Konisch zulaufend
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Kapazität (metrisch) 20 ml
Material Polypropylen
Graduierungsbereich 5 ml bis 20 ml
Höhe (metrisch) 29 mm
Menge 100er-Pckg.
Typ Becher
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Modell Niedrige Ausführung, konisch zulaufend