Learn More
Gilson™ Serologische Einwegpipetten aus Kunststoff
Artikelnummer. 17138465 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Verpackungsart:
Einzeln verpackt
Menge:
100 Pipetten
1000 Pipetten
200 Pipettes
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackungsart Menge unitSize
17138465 1 ml Einzeln verpackt 1000 Pipetten 1000 Stück
17158465 2 mL Einzeln verpackt 1000 Pipetten 1000 Stück
17178465 5 ml Einzeln verpackt 200 Pipettes 200 Stück
17198465 10 ml Einzeln verpackt 200 Pipettes 200 Stück
17118475 25 ml Einzeln verpackt 200 Pipettes 200 Stück
16445099 50 ml Einzeln verpackt 100 Pipetten 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17138465 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F110122
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese serologischen Einwegpipetten aus Kunststoff eignen sich für den täglichen Gebrauch. cell-culture Anwendungen in der Molekularbiologie und Mikrobiologie werden empfohlen für die Verwendung mit Gilson™ MACROMAN™ Pipettensteuerung. Ideal für Wissenschaftler, die flüssige Aliquots einfach, schnell und präzise von einem Behälter in einen anderen umfüllen müssen.
  • Aus USP Polystyrol der Klasse VI und frei von experimentell verändernden Verunreinigungen
  • Gamma-sterilisiert, pyrogenfrei und zertifiziert frei von nachweisbarer RNase/DNase
  • Verfügt über einen Polyestergewebestopfen, der einen hohen Schutz gegen übermäßiges Pipettieren und Kontamination durch Flüssigkeiten und Aerosol bietet
  • Erkennen Sie die Größe ganz einfach anhand der farbcodierten Ringe
  • Die Markierung ist mit aufsteigenden und absteigenden Teilungen sowie negativen Teilungen versehen, sodass sich Flüssigkeiten genau und bequem entnehmen lassen
  • Empfohlen zur Anwendung mit Gilson™ MACROMAN™ Pipettenkontroller, kann aber mit jedem Pipettenkontroller verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrol, Polypropylen
Sterilität Steril
Graduierungen 0,01 ml und 0,1 ml
Menge 1000 Pipetten
Verpackungsart Einzeln verpackt
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 279.40 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson MACROMAN Pipettensteuerhilfe