Learn More
Chemsplash Einweg-Sturmhaube aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058364
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30058364 Blau 1000 Stück
30058379 Weiß 1000 Stück
30058451 Rot 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30058364 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 6335.300.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 €
    187.64 € / 1000 Stück
    Sparen 21.36 €
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese farbcodierten Sturmhauben eignen sich ideal für den Umgang mit Lebensmitteln und sind perfekt für eine Vielzahl hygienischer Arbeitsumgebungen.
20G Sturmhaube
  • Material: 20 g gesponnenes Polypropylen
  • Elastisches Band beim Öffnen der Augen
  • 36 cm von der Krone bis zum Hals
  • Vollständige Kopfbedeckung
  • Elastisches Band am Hals
  • Zweiteiliger Zuschnitt
  • PFAS-frei
Beschreibung: Diese farbcodierten Sturmhauben sind ideal für den Umgang mit Lebensmitteln und eignen sich perfekt für eine Vielzahl hygienischer Arbeitsumgebungen. Die Sturmhaube bietet vollständigen Schutz für den Kopf und ist mit elastischen Bändern ausgestattet, um einen sicheren und bequemen Sitz zu gewährleisten.
Spezifikation
Produkttyp Schutzkappe
Größe Einheitsgröße
Material Polypropylen
Farbe Blau
Verschlusstyp Binder
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja