Learn More
Fisherbrand™ Puderfreie, unsterile Nitril-Einweg-Untersuchungshandschuhe
Artikelnummer. 11542723 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11542723 L 100 Stück
11522723 S 100 Stück
11552723 XL 100 Stück
11512723 XS 100 Stück
10223882 M 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11542723
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Widerstandsfähig gegen Stiche und zahlreiche Chemikalien. Fisherbrand™ Puderfreie, nicht-sterile, extraschützende Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril sind latexfrei.
  • 100 % Nitril – resistent gegenüber zahlreichen Chemikalien und dreimal durchstichsicherer als Latex
  • Ergonomisch gestaltet und mit texturierten Fingerspitzen für besseren Halt
  • Zur Verhinderung von Typ-I-Allergien frei von Latex, Proteinen und Puder
  • 0.10 mm stark
  • Keine nachweisbaren Restbeschleuniger
  • Übertrifft die Anforderungen von EN 374 PPE-Kategorie III
  • Entspricht EN 455, Teile 1 und 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht EN 455 Teile 1 und 2
Farbe Violett
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Menge 100/Packung
Beständig gegen Durchstich, weite Bandbreite an Chemikalien
Länge (metrisch) 250 mm