Learn More
Fisherbrand™ Puderfreie, unsterile Nitril-Einweg-Untersuchungshandschuhe
Artikelnummer. p-8000712 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11542723
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Widerstandsfähig gegen Stiche und zahlreiche Chemikalien. Fisherbrand™ Puderfreie, nicht-sterile, extraschützende Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril sind latexfrei.
  • 100 % Nitril – resistent gegenüber zahlreichen Chemikalien und dreimal durchstichsicherer als Latex
  • Ergonomisch gestaltet und mit texturierten Fingerspitzen für besseren Halt
  • Zur Verhinderung von Typ-I-Allergien frei von Latex, Proteinen und Puder
  • 0.10 mm stark
  • Keine nachweisbaren Restbeschleuniger
  • Übertrifft die Anforderungen von EN 374 PPE-Kategorie III
  • Entspricht EN 455, Teile 1 und 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht EN 455 Teile 1 und 2
Farbe Violett
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Menge 100/Packung
Beständig gegen Durchstich, weite Bandbreite an Chemikalien
Länge (metrisch) 250 mm