Learn More
Descripción
Die drei separaten Probenahmekammern des PharmaDispo ermöglichen die gleichzeitige Probenahme aus verschiedenen Schichten oder Zonen. Dadurch kann die Materialzusammensetzung über mehrere Schichten hinweg differenziert untersucht werden, was besonders dann von Vorteil ist, wenn eine einzelne Probe das Material nicht ausreichend charakterisiert. Die entnommenen Proben können einzeln analysiert oder zu einer repräsentativen Mischprobe kombiniert werden.
Dank des fortschrittlichen ergonomischen Designs liegt der Probennehmer bequem in der Hand und die Probenahme kann einhändig durchgeführt werden. Ein Schiebemechanismus mit Endanschlag erleichtert das Öffnen und Schließen des Probennehmers.
Der PharmaDispo-Probennehmer entnimmt präzise und sicher kleine Pulverproben aus offenen Behältern zur Qualitätskontrolle.
- Nehmen Sie kleine Einzelproben aus verschiedenen Schichten.
- Einfache Bedienung: Schiebemechanismus mit Endanschlag für benutzerfreundliche Handhabung
- Im Reinraum hergestellt, einzeln verpackt und optional mit Gammastrahlen sterilisiert.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Pulverprobenehmer |
| Material | Polystyrol |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 0.15 ml (0.05 ml pro Kammer) |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Steril |
| No. of Chambers | 3 |
| Verpackungsart | Packung mit 20 Stück |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.