Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Disposable PVDF Flow Tubes
Artikelnummer. 30284832
Change view
Click to view available options
Enthält:
12 mm HB-Einwegröhrchen
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. Enthält unitSize
30284832 12 mm HB-Einwegröhrchen 1 Packung
1 options
Artikelnummer. 30284832
Marke: Saint-Gobain Performance Plastics 0085PH000TX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ruby and PVDF wetted parts for durability and chemical resistance, designed for various mounting models for single-use biopharma and medical applications
  • Single-use design for sterile and disposable applications
  • Made from PVDF with ruby wetted parts for durability
  • High chemical and mechanical resistance
  • Gamma sterilizable up to 50kGy
  • Compatible with multiple mounting styles
  • Sold in packs of 10
  • Housing and electronics sold separately
  • Suitable for biopharma and medical environments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Tubeholder, Clamp System, Clip Mounting
Typ Flow Tube
Enthält 12 mm HB-Einwegröhrchen
Luftstromrate 0.5 to 20 L/min.