Learn More
B Braun™ Injekt™ Solo-Einwegspritze
Artikelnummer. 10641200
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10641200 3 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10641200 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 9202528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Polypropylen und Polyethylen. B Braun™ Injekt™ Solo Einmalspritzen bestehen aus einem grünen Kolben und einem hochtransparenten Zylinder. „Latex-/PVC- und silikonölfrei. Problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen.
2-stückige Spritze für den Einmalgebrauch
  • Hergestellt aus Polypropylen/Polyethylen
  • „„Grüner Kolben
  • „„Hochtransparenter Zylinder„
  • Schwarze Graduierung aus Permanentmarkierungen mit hohem Kontrast für optimale Lesbarkeit„
  • Sicherer Rückanschlag für den Kolben
  • „„Einfache Aspiration bis zum Maximalvolumen„„
  • Frei von Latex/PVC/„„Silikonöl
Spezifikation
Material Polypropylen, Polyethylen
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 3 ml
Zertifizierung/Konformität EN ISO 7886-1:
Verschlusstyp Zentrischer Luer-Konus
Farbe Grüner Kolben
Einwegprodukt Ja
Latexfrei Ja