Learn More
Simport™ Wegwerfbare Transferpipetten
Artikelnummer. 13496408
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
6 ml
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
13496408 5 ml 4000 Stück
11702274 6 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 13496408 Lieferant Simport™ Lieferanten-Nr. P2005610S
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Mit diesen All-in-One-Pipetten eliminieren Sie die Gefahr von Glasbruch und infektiösen Materialien. Die Simport™ Einweg-Transferpipetten bestehen aus durchsichtigem Polyethylen mit niedriger Dichte und sind inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren.
  • Transferpipetten aus LDPE
  • Nie wieder Gummibälle auf Glaspipetten setzen.
  • Können versiegelt und gekühlt werden
  • Gut geeignet, wenn Flüssigkeiten schnell und sicher transferiert werden müssen
  • Temperaturbeständig bis -196 °C. Können gassterilisiert werden (EtO)
  • Auswahl aus 12 beliebten Modellen, lieferbar in verschiedenen Größen, Spitzenarten und Längen, in steriler und nicht steriler Verpackung
  • Mit Graduierungen lieferbar
Spezifikation
Saugvolumen (metrisch) 1.9 ml
Außendurchmesser (metrisch) 6.7 mm
Material LDPE
Tropfen/ml 25
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für einen schnellen, sicheren Transfer von Flüssigkeiten
Skala Ja
Menge 10/Packung
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 15.5 cm
Typ Transferpipette
Einwegprodukt Ja