Learn More
Karl Hecht™ End-to-End-Einwegkapillaren
Artikelnummer. 10093721
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
10 μl
Packungsgröße:
250 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10093721 2 μl 250 Stück
10513842 10 μl 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10093721 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 40551006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.17 €
    27.00 € / 250 Stück
    Sparen 33.17 €
    55% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Befüllen und Entleeren kann mit oder ohne Kapillarhalter erfolgen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme von Ende zu Ende
  • Konformität zertifiziert, CE, DIN ISO 7550
  • Mit Kapillarhalter Nr. 40553001 (kurzes Röhrchen mit Gummi-Sauger)
  • Genauigkeit von ≤ ±0.5 %
  • Genauigkeit von ≤ 1 %
  • 250 Stück pro Packung, 4, Packungen pro Karton
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Enthält Kapillarhalter Nr. 40553001
Verpackungsart 250 pro Packung, 4 Packungen pro Schachtel
Volumen (metrisch) 2 μl
Einwegprodukt Einmalgebrauch