Learn More
Contec™ Entsorgungsbeutel für das Werkzeug zum Entfernen des Mopps
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16243972 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
LDPE
Packungsgröße:
80 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
16243972 LDPE 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16243972 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. BNBG0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00 €
    224.07 € / 80 Stück
    Sparen 38.93 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Abfallbeutel für das Werkzeug zum Abnehmen des Moppkopfes.
  • Breites Wirkungsspektrum in 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontamination.
  • Auf 0,2 Mikron gefiltert und in einer Reinraumumgebung der Klasse A abgefüllt, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Verunreinigungen und Partikeln ist.
  • Enthält kein quaternäres Ammonium oder Tensid und ist daher sehr rückstandsarm, wodurch Zeit bei der Rückstandsentfernung gespart wird
  • Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA erforderlich und keine besondere Entsorgung erforderlich
  • Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
  • Doppelt verpackt in einer Verpackung mit linearem Rissverlauf, sodass jeder Beutel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist
  • Es gilt nicht als korrosiv und kann in allen Bereichen des Reinraums sicher verwendet werden.— Hier muss am Ende ein bisschen zufälliger Text gelöscht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Werkzeug zur Moppentfernung
Material LDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Beschreibung Entsorgungsbeutel für das Werkzeug zum Entfernen des Moppkopfs
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge 80 Beutel/Karton.