Learn More
Greiner Bio-One Entsorgungsbeutel
Beschreibung
- Nicht steril
- Aus Dampfautoklav-tauglichem Polypropylen (PP)
- Aus Heißluftsterilisator-tauglichem Polyamid (PA)
- Folienstärke: 0.05 mm
- Fassungsvermögen von 10 bis 130 l
- Nur für die einmalige Verwendung
Vor Licht schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 65 l |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel |
| Material | Polyamid |
| Dicke (metrisch) | 0,05 mm |
| Abmessungen (L x B) | 780 x 600 mm |