Beschreibung
- Ergonomischer Griff für gute Griffigkeit, auch mit Handschuhen
- Entnahme von Mehrschicht- und Zielpunktproben ist möglich
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer |
| Material | HDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Einwegprodukt | Ja |
| Sterilität | Steril |
| Durchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Länge (metrisch) | 500 mm |