Learn More
Buerkle™ DispoTube Einweg-Probenehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15561751 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität unitSize
15561751 200 mL 1000 mm Steril 20 Stück
15531751 100 mL 500 mm Unsteril 20 Stück
15541751 100 mL 500 mm Steril 20 Stück
15551751 200 mL 1000 mm Unsteril 20 Stück
4 options
Artikelnummer. 15561751
Marke: Buerkle™ 53936631
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ergonomischem Griff für die einfache Probenahme auch unter schwierigen Bedingungen. Der Buerkle™ DispoTube Einweg-Probenehmer eignet sich zur Entnahme von Proben aus Flüssigkeiten und kann problemlos mit Handschuhen verwendet werden.
  • Ergonomischer Griff für gute Griffigkeit, auch mit Handschuhen
  • Entnahme von Mehrschicht- und Zielpunktproben ist möglich
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 6,76 oz.
Kapazität (metrisch) 200 mL
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 21 mm
Länge (metrisch) 1000 mm