Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Analoger Zelldesintegrator
Artikelnummer. p-6966017
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
Gehäuse SI-D258
Gehäuse SI-D278
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15547345
Marke: Scientific Industries SI™ 83041294
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöht die Aufschlusseffizienz von entsprechenden Beads durch die einzigartige, patentierte Ausführung des Mikroröhrchenhalters. Der Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ analoge Homogenisierer bietet einen starken mechanischen Zellaufschluss.
  • Schnelle freihändige Unterbrechung von bis zu 12 Mikroröhrchen (1.5 ml oder 2.0 ml)
  • Lieferung mit NEUEM Universal-Mikroröhrchenhalter
  • Stellen Sie den Timer auf eine Dauer von bis zu 15 Minuten oder kontinuierlich ein
  • Geeignet für den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
  • Kostengünstiger als Ultraschallgeräte oder Homogenisatoren
Die Anwendungen umfassen:
  • Unterbrechung von Bakterienkulturen für die Isolierung von Nukleinsäuren und die nachfolgende Verarbeitung
  • Mahlt Pflanzengewebe für DNA-Extraktionen
  • Vorbereitung von Zelllysaten aus Hefe oder Pilzen
  • Schnelle Resuspension von Pellets
  • Auflösung chemischer Substanzen
Spezifikation
Drehzahlbereich 2850 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen
Röhrchenkapazität 1,5/2 ml
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 190 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4,3 kg
Modell Gehäuse SI-D258
Enthält Universal-Mikroröhrchenhalter
Anzahl Positionen 12