Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digitaler Zelldesintegrator
Artikelnummer. 15577345 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
Gehäuse SI-DD58
Gehäuse SI-DD78
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Modell Packungsgröße
15577345 EU-Stecker Gehäuse SI-DD58 1 Stück
15597345 CH-Stecker Gehäuse SI-DD78 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15577345 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1339.86 €
    785.80 € / 1 Stück
    Sparen 554.06 €
    41% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöht die Aufschlusseffizienz von entsprechenden Beads durch die einzigartige, patentierte Ausführung des Mikroröhrchenhalters. Der Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ digitale Homogenisierer bietet einen starken mechanischen Zellaufsc
    • Das digitale Modell ist ideal für präzise, reproduzierbare und wiederholbare Ergebnisse.
    • Mit einstellbarer Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsalarm
  • Schnelle freihändige Unterbrechung von bis zu 12 Mikroröhrchen (1.5 ml oder 2.0 ml)
  • Lieferung mit NEUEM Universal-Mikroröhrchenhalter
  • Stellen Sie den Timer auf eine Dauer von bis zu 15 Minuten oder kontinuierlich ein
  • Geeignet für den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
  • Kostengünstiger als Ultraschallgeräte oder Homogenisatoren
Die Anwendungen umfassen:
  • Unterbrechung von Bakterienkulturen für die Isolierung von Nukleinsäuren und die nachfolgende Verarbeitung
  • Mahlt Pflanzengewebe für DNA-Extraktionen
  • Vorbereitung von Zelllysaten aus Hefe oder Pilzen
  • Schnelle Resuspension von Pellets
  • Auflösung chemischer Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 1000 bis 2850 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen
Röhrchenkapazität 1,5/2 ml
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 190 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4,3 kg
Modell Gehäuse SI-DD58
Enthält Universal-Mikroröhrchenhalter
Anzahl Positionen 12