Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digitaler Zelldesintegrator
Beschreibung
- Das digitale Modell ist ideal für präzise, reproduzierbare und wiederholbare Ergebnisse.
- Mit einstellbarer Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsalarm
- Schnelle freihändige Unterbrechung von bis zu 12 Mikroröhrchen (1.5 ml oder 2.0 ml)
- Lieferung mit NEUEM Universal-Mikroröhrchenhalter
- Stellen Sie den Timer auf eine Dauer von bis zu 15 Minuten oder kontinuierlich ein
- Geeignet für den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
- Kostengünstiger als Ultraschallgeräte oder Homogenisatoren
- Unterbrechung von Bakterienkulturen für die Isolierung von Nukleinsäuren und die nachfolgende Verarbeitung
- Mahlt Pflanzengewebe für DNA-Extraktionen
- Vorbereitung von Zelllysaten aus Hefe oder Pilzen
- Schnelle Resuspension von Pellets
- Auflösung chemischer Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 1000 bis 2850 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Aufnahmevermögen | Mikroröhrchen |
| Röhrchenkapazität | 1,5/2 ml |
| Steckertyp | CH-Stecker |
| Frequenz | 50 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 165 mm |
| Höhe (metrisch) | 190 mm |
| Breite (metrisch) | 122 mm |
| Mehr anzeigen |