Learn More
Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ Digitaler Zelldesintegrator
Artikelnummer. p-6966018
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
Gehäuse SI-DD58
Gehäuse SI-DD78
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp Modell unitSize
15577345 EU-Stecker Gehäuse SI-DD58 1 Stück
15597345 CH-Stecker Gehäuse SI-DD78 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15577345
Marke: Scientific Industries SI™ 83041287
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhöht die Aufschlusseffizienz von entsprechenden Beads durch die einzigartige, patentierte Ausführung des Mikroröhrchenhalters. Der Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ digitale Homogenisierer bietet einen starken mechanischen Zellaufschluss.
    • Das digitale Modell ist ideal für präzise, reproduzierbare und wiederholbare Ergebnisse.
    • Mit einstellbarer Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsalarm
  • Schnelle freihändige Unterbrechung von bis zu 12 Mikroröhrchen (1.5 ml oder 2.0 ml)
  • Lieferung mit NEUEM Universal-Mikroröhrchenhalter
  • Stellen Sie den Timer auf eine Dauer von bis zu 15 Minuten oder kontinuierlich ein
  • Geeignet für den Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren
  • Kostengünstiger als Ultraschallgeräte oder Homogenisatoren
Die Anwendungen umfassen:
  • Unterbrechung von Bakterienkulturen für die Isolierung von Nukleinsäuren und die nachfolgende Verarbeitung
  • Mahlt Pflanzengewebe für DNA-Extraktionen
  • Vorbereitung von Zelllysaten aus Hefe oder Pilzen
  • Schnelle Resuspension von Pellets
  • Auflösung chemischer Substanzen
Spezifikation
Drehzahlbereich 1000 bis 2850 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen
Röhrchenkapazität 1,5/2 ml
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 190 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4,3 kg
Modell Gehäuse SI-DD58
Enthält Universal-Mikroröhrchenhalter
Anzahl Positionen 12