Learn More
B Braun™ BD552R chirurgische Pinzette 1x 2 Zähne 1/4
Artikelnummer. 10074363
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10074363 105 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10074363 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BD552R
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Anzahl pro Packung 1/Packung
Bauweise/Design Gerade Geometrie
Länge (metrisch) 105 mm
Produkttyp Pinzetten, Sektion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zahnchirurgie
Anzahl Zähne 1 x 2
Typ Standard-Sezierpinzetten