Learn More
Heinz Herenz Seziersets
Artikelnummer. 30158371
Ansicht ändern
Click to view available options
Einwegprodukt:
Wiederverwendbar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Einwegprodukt Packungsgröße
30158371 Wiederverwendbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30158371 Lieferant Heinz Herenz Lieferanten-Nr. 1110401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.99 €
    30.90 € / 1 Stück
    Sparen 19.09 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sezierbesteck mit Holzkasten.
  • Seziersets
  • Stabile Holzkiste: 19 x 9 x 3,5 cm
  • Inhalt: 1 Skalpellgriff Nr. 4 mit 2 Klingen, 1 Skalpell, 1 Skalpellgriff Nr. 3 mit 2 Klingen, 1 Pinzette, 1 Schere (spitz), 2 Präpariernadeln (1x spitz, 1x mit Klinge)
Spezifikation
Produkttyp Sezierset
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Nicht steril