Learn More
BOLA Distillation Apparata
Artikelnummer. 10319231
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10319231 500 ml 1 Stück
10104491 1000 ml 1 Stück
10247451 2000 ml -
10787302 4000 ml 1 Stück
10629601 6000 ml 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10319231
Marke: BOLA B28003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Suitable for the distillation of strong alkaline or acid products as well as very aggressive solvents.
  • Distillation Apparata of PTFE - with SAFE LAB-System consisting of: Reaction vessel
  • flat flange (B281-03) Gasket
  • flat flange (B 282-02) Lid
  • flat flange (B 283-02) Joining piece
  • flat flange (B 284-02) Dropping funnel
  • 125 ml (B 285-01) Supporting device for thermometer (B 286-03)
  • Thermometer for flasks (B 287-03)
  • Stirrer bearing (B288-02)
  • Moon-Shaped stirrer shaft (C 376-12)
  • Stillhead 2x NS 29/32 (B 289-03)
  • Distillation thermometer (B 290-03)
  • Liebig condenser 270 mm (B 291-02)
  • Receiver adapter (B 292-02)
  • Vacuum stopcock (B 293-02)
  • Round-bottom flask (A 158-06)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Abmessungen (L x B x H) 450 x 600 mm
Autoklavierbar Autoclavable