Learn More
BOLA Distillation Thermometers
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
250 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PTFE-jacketed glass thermometer, justified to an immersion depth of 50 mm.
- Length 300 mm
- Measuring range 0/+250:1°C.
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschengröße | 500-6000 mL |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 7.5 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 250 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -200 °C |
| Calibrated | No |
| Immersion Length | 50 mm |