missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken nach Claisen, mit Vakuumvorstoß und GL-Gewinde
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- DIN 12594-konforme Destillierbrücke
- Mit Liebigkühler und Aufsatz nach Claisen
- Gewindeanschlüsse:GL14 (Wasser) and GL18 (Vakuum)
- Mit zwei Buchsen NS 14/23
- Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Standard-Konusverbindung | NS 14/23 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction