Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Destillationsverbindungen mit Liebig Kondensator
Artikelnummer. 10546823
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10546823 160 mm 1 Stück
11572324 250 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10546823 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 05053211
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator mit Vakuum-Empfängeradapter und GL-Gewinde
  • Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
  • Auslass mit NS-Konus
  • Wasseranschluss mit GL14-Gewinde
  • Vakuum-Empfängeradapter mit GL18-Gewinde
  • Mit NS14/23-Buchse für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Länge (metrisch) 160 mm
Typ Destillationsverbindungen mit Liebig-Kondensator
Material DURAN™ Schläuche
Menge 1
Standard-Konusverbindung Konus NS 14/23