Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken mit Liebig-Kondensator und Kopf nach Claisen
Artikelnummer. 10789633
Change view
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 29/32, NS 29/32
Länge (metrisch) Ummantelung:
160 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Länge (metrisch) Ummantelung unitSize
10789633 NS 29/32, NS 29/32 250 mm 1 Stück
10040511 NS 14/23, NS 14/23 160 mm 1 Stück
10090541 NS 14/23, NS 29/32 250 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10789633
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05057314
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Destillierbrücken mit Liebigkühler und Claisen-Aufsatz aus DURAN™ Schlauch.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
Typ Destillierbrücke
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 29/32, NS 29/32
Länge (metrisch) Ummantelung 250 mm