Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillierbrücken mit Liebigkühler und Aufsatz nach Claisen
Destillierbrücken mit Liebigkühler und Claisen-Aufsatz aus DURAN™ Schlauch.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05057201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10040511
  • 104.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
Duran Glas
160 mm
Destillierbrücken
NS 14/23, NS 14/23