Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken mit Anschlussbuchse
Artikelnummer. 10204441
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10204441
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05047002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Destillierbrücken ohne Kühler
  • Mit zwei vertikalen NS-Koni
  • Mit Anschlussbuchse
  • NS 14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Länge (metrisch) 200 mm
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung Konus NS 19/26, Hülse NS 14/23