Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken mit Anschlussbuchse
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Destillierbrücken ohne Kühler
- Mit zwei vertikalen NS-Koni
- Mit Anschlussbuchse
- NS 14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Material | Duran Glas |
| Standard-Konusverbindung | Konus NS 24/29, Hülse NS 14/23 |