Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken mit Tropfenfänger
Artikelnummer. 10020231
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10020231
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05043003
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit zwei vertikalen Normschliffkegeln und Tropfenfänger
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Länge (metrisch) 300 mm
Material Borosilikatglas 3.3
Standard-Konusverbindung NS 29/32