Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillierbrücken mit Tropfenfänger
Artikelnummer. p-7222467
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10244341 150 mm 1 Stück
10020231 300 mm 1 Stück
10335931 200 mm -
3 options
Artikelnummer. 10244341
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05043001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit zwei vertikalen Normschliffkegeln und Tropfenfänger
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas 3.3
Standard-Konusverbindung NS 14/23