Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillationsbehälter mit Vorstoß nach Anschütz-Thiele, gebogen
Beschreibung
- Behälter mit gebogenem Adapter, mit Graduierung
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Vakuumanschluss: Gewinde GL18
- NS-Absperrhahn mit Stopfen aus massivem Glas oder PTFE
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Gebogener Adapter, graduiert, mit NS-Buchse und NS-Konus, Vakuumanschluss: Gewinde GL18 |
| Material | Duran PTFE |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Standard-Konusverbindung | Hülse und Kern NS 14/23 |