Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillationsbehälter mit Vorstoß nach Anschütz-Thiele, gebogen
Código de producto. 10623242
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Standard-Konusverbindung:
Hülse und Kern NS 14/23
Hülse und Kern NS 29/32
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
Material:
Duran Glas
Duran PTFE
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10623242
missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasintrumente 05298001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Behälter mit gebogenem Adapter, mit Graduierung
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Vakuumanschluss: Gewinde GL18
  • NS-Absperrhahn mit Stopfen aus massivem Glas oder PTFE
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Especificaciones
Enthält Gebogener Adapter, graduiert, mit NS-Buchse und NS-Konus, Vakuumanschluss: Gewinde GL18
Material Duran Glas
Kapazität (metrisch) 25 ml
Standard-Konusverbindung Hülse und Kern NS 14/23
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado