Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillationsbehälter mit Vorstoß nach Anschütz-Thiele, gebogen
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Hülse und Kern NS 14/23
Hülse und Kern NS 29/32
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
Material:
Duran Glas
Duran Glass
Duran PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Behälter mit gebogenem Adapter, mit Graduierung
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Vakuumanschluss: Gewinde GL18
- NS-Absperrhahn mit Stopfen aus massivem Glas oder PTFE
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Gebogener Adapter, graduiert, mit NS-Buchse und NS-Konus, Vakuumanschluss: Gewinde GL18 |
| Material | Duran Glas |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Standard-Konusverbindung | Hülse und Kern NS 29/32 |