Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillatverteiler nach Bernauer mit Kolben
Artikelnummer. 10306361
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Obere Buchse 12/23 NS
Obere Buchse 19/26 NS
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Packungsgröße
10306361 Obere Buchse 12/23 NS 1 Stück
10326361 Obere Buchse 19/26 NS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306361 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05288001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 €
    102.99 € / 1 Stück
    Sparen 67.01 €
    39% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Destillationsbehälter nach Bernauer (modifiziert)
  • Mit drei NS 14/23-Koni und drei Kolben
  • Vakuumanschluss mit Glas olivgrün
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Material Duran Glas
Kapazität (metrisch) 50 ml
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Obere Buchse 12/23 NS