Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillatverteiler nach Bernauer mit Kolben
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Obere Buchse 12/23 NS
Obere Buchse 19/26 NS
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Destillationsbehälter nach Bernauer (modifiziert)
- Mit drei NS 14/23-Koni und drei Kolben
- Vakuumanschluss mit Glas olivgrün
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Duran Glas |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | Obere Buchse 19/26 NS |