Learn More
BOLA Vertriebspartner für Flaschen
Artikelnummer. 10797512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2
3
4
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10797512 4 1 Stück
10738252 2 1 Stück
10661512 3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10797512 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. F74510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.20 €
    62.61 € / 1 Stück
    Sparen 46.59 €
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vertriebspartner für PTFE/PPS-Flaschen
  • Schwarzer Schraubverschluss aus PPS für Flaschengewinde GL 45.
  • Ohne Absperrhähne: Gehäuse aus PTFE mit 2 oder 4 Anschlüssen mit UNF-Innengewinde¼ In. 28 G an der Ober- und Unterseite.
  • Mit Absperrhähnen: Gehäuse aus PTFE mit 2 oder 3 Anschlüssen mit UNF-Innengewinde¼ In. 28 G an der Ober- und Unterseite sowie ein Absperrhahn aus FEP für jeden Anschluss.
  • Eine mögliche Unebenheit des Flaschenhalses wird durch einen O-Ring hinter einer elastischen Dichtlippe ausgeglichen, und die Flasche wird fest verschlossen.
  • Das Produkt kommt nur mit dem Körper des Vertriebspartners in Kontakt.
  • Der Verteilerkörper kann unabhängig vom Schraubverschluss gedreht werden.
  • Das bedeutet, dass der komplett montierte Verteiler vollständig abgenommen und an einer anderen Flasche befestigt werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, die Schläuche zu beschädigen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis +200 °C.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Menge 4