Learn More
BOLA Distributors for Canisters
Artikelnummer. 10150225
Click to view available options
Menge:
55
60
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10150225
Marke: BOLA D76024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Distributors for Canisters PTFE. Screw cap made of glass-fibre reinforced PTFE.
  • Distributors for canisters with movable body and GL-threaded necks.
  • Screw cap made of glass-fibre reinforced PTFE
  • Body made of PTFE.
Spezifikation
Farbe White
Menge 60
Sterilität Non-sterile
Gewindegröße (metrisch) 3 x 18 mm
Zertifizierung/Konformität FDA
Einwegprodukt Reusable
Verschlussauskleidung Unlined
Autoklavierbar Autoclavable