Learn More
Disuccinimidylglutarat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414538 500 mg 500 Milligramm
15404538 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58208.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.90 €
    536.65 € / 500 Milligramm
    Sparen 121.25 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79642-50-5 | C13H14N2O8 | 326.26 g/mol
Disuccinimidyl glutarate is used as a membrane-soluble, amine-reactive N-hydroxysuccinamide ester-based homobifunctional crosslinking reagent. It is a homobifunctionla cross-linking reagent, for ex. isolation of the insulin receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Disuccinimidyllglutarat wird als membranlösliches, aminreaktives N-Hydroxysuccinamid-Ester-basiertes homobifunktionales Cross-Linking-Reagenz verwendet. Es handelt sich um ein homobifunktionales Cross-Linking-Reagenz, z. B. zur Isolierung des Insulinrezeptors.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79642-50-5
Summenformel C13H14N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 326.26
MDL-Nummer MFCD00153597
InChI-Schlüssel LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym disuccinimidyl glutarate, di n-succinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl pentanedioate, pentanedioic acid,1,5-bis 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, dsg crosslinker, glutaric acid disuccinimidyl ester, di n-hydroxysuccinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl glutarate, di n-succinimidyl glutarate chn
PubChem CID 4432628
IUPAC-Name Bis(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)Pentandioat
SMILES O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disuccinimidyl glutarate
Menge 500 mg
Beilstein 8575145
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Partially soluble in water.
Formelmasse 326.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Disuccinimidyl glutarate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanedioic acid, 1,5-bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) ester