Learn More
Disuccinimidylglutarat, TRC
Artikelnummer. 30386986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386986 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493560500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disuccinimidyl Glutarate
CAS 79642-50-5
Summenformel C13 H14 N2 O8
Menge 500 mg
Synonym DSG Crosslinker, 1,1'-[(1,5-Dioxo-1,5-pentanediyl)bis(oxy)]bis-2,5-pyrrolidinedione, 1,5-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) Ester Pentanedioic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2
SMILES O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC-Name Bis(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)Pentandioat
Molekulargewicht (g/mol) 326.259
Formelmasse 326.075
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.