Learn More
Disulfiram, TRC
Artikelnummer. 30134688
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134688 50 g 50 Milligramm
30134060 100 g 100 Gramm
18090620 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134688 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49364050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-77-8
Summenformel C10 H20 N2 S4
Molekulargewicht (g/mol) 296.54
Synonym Disulfiram, tetraethyldisulfanedicarbothioamide, Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), N,N,N',N'-tetraethyl-, Disulfide, bis(diethylthiocarbamoyl) (8CI), Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), tetraethyl- (9CI), Abstensil, Abstinil, Abstinyl, Accel TET, Accel TET-R, Akrochem TETD, Alcophobin, Antabus, Antabuse, Antadix, Antaethyl, Antalcol, Antetan, Antetil, Anticol, Antietanol, Antietil, Antikol, Antivitium, Aversan, Averzan, Bis(N,N-diethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide, Contralin, Cronetal, Curekind TETD, Dicupral, Disulfiram, Ekagom DTET, Ekagom TEDS, Ekagom TETDS, Espenal, Esperal, Etabus, Ethyl Thiram, Ethyl Thiurad, Ethyl Tuads, Ethyl Tuex, Etiltox, Exhoran, Exhorran, Hoca, Krotenal, N,N,N',N'-Tetraethyldithiuram disulfide, N,N,N',N'-Tetraethylthiuram disulfide, NSC 25953, Nocceler TED, Nocceler TET, Nocceler TET-G, Noxal, Refusal, Sanceler TET, Sanceler TET-G, Soxinol TET, Stopetyl, TETD, TTD, TTs, Tetradin, Tetradine, Tetraethyldithiuram disulfide, Tetraethylthioperoxydicarbonic diamide, Tetraethylthiram disulfide, Tetraethylthiuram, Tetraethylthiuram disulfide, Tetraethylthiuram sulfide, Tetraetil, Teturam, Teturamin, Thiuram E, Thiuranide
IUPAC-Name diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disulfiram
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Formelmasse 296.0509