Learn More
Dithiobis-propansäure, TRC
Artikelnummer. 30373854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373854 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4942405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithiobis-propanoic Acid
CAS 1119-62-6
Summenformel C6H10O4S2
Menge 5 g
Synonym 3,3'-Dithiobis-propanoic Acid, beta,beta'-Dithiodipropionic Acid, 2-Carboxyethyl Disulfide, DTDPA, NSC 18841, NSC 677544
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O4S2/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCSSCCC(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 210.07