Learn More
Dithiooxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466666 5 g 5 Gramm
11476666 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24866.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.188 g/mol
Dithiooxamide acts as a chelating agent and used in the determination of copper(II), nickel(II) and cobalt(II). It is used as a building block in the synthesis of cyclen. It is involved in the preparation of thiazolothiazole-linked porous organic polymers and N,N'-disubstituted dithiooxamides. It is also employed as a modifier to prepare the modified glassy carbon electrode which is used to investigate the electrochemical properties of quercetin, an important flavonoid derivative. Further, it is involved in the preparation of chelating resin with formaldehyde, which finds application in separation and concentration of silver ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dithiooxamid wirkt als Chelatbildner und wird zur Bestimmung von Kupfer(II), Nickel(II) und Kobalt(II) verwendet. Wird als Baustein bei der Synthese von Cyclen verwendet. Ist an der Herstellung von Thiazolothiazol-verbundenen porösen organischen Polymeren und N,N′-dissubstituierten Dithiooxamiden beteiligt. Wird auch als Modifikator zur Herstellung der modifizierten glasigen Kohlenstoffelektrode verwendet, die zur Untersuchung der elektrochemischen Eigenschaften von Quercetin, einem wichtigen flavonoiden Derivat, verwendet wird. Ist darüber hinaus an der Herstellung von Chelatharz mit Formaldehyd beteiligt, das Anwendung in der Trennung und Konzentration von Silberionen findet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-40-3
Summenformel C2H4N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 120.188
MDL-Nummer MFCD00004941
InChI-Schlüssel OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
IUPAC-Name Ethandithioamid
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithiooxamide
Schmelzpunkt 245°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithiooxamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedithioamide