Learn More
Cytiva Dithiothreitol (DTT)
Enthalten Reduktionsmittel in der Probenlösung, um vorhandene Disulfid-Bindungen zu brechen und alle Proteine in ihrem vollständig reduzierten Zustand zu halten. Cytiva Life Sciences™ Dithiothreitol (DTT) ist eines der am häufigsten verwendeten Reduktionsmittel.
Description
- Zur Verwendung für IEF, SDS-PAGE
- Weiß
- Fest
- Gut löslich in kaltem und heißem Wasser
- Threo-1,4-Dimercapto-2,3-Butandiol, Cleland’s Reagenz, DTT
Specifications
| IEF, SDS-PAGE | |
| 0 bis5.1 |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- ||Achtung
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.