Learn More
Dithranol, Mikromol™
Artikelnummer. 17911286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17911286 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17911286 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0137.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dithranol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithranol
CAS 1143-38-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dithranol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H10 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
SMILES Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC-Name 1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
Menge 500 mg
Formelmasse 226,063 g/mol