missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dityrosine Antibody (10A6), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18209702 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18209702 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18209702

Marke: Novus Biologicals NBP259361F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dityrosine Monoclonal specifically detects Dityrosine in Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dityrosine
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 10A6
Konjugat FITC
Verdünnung Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic Dityrosine conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Specific for dityrosine modified proteins. Does not cross-react with 3,5-dibromotyrosine or bromotyrosine modified proteins.
Zielspezies Non-species specific
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.