Learn More
Diuron-d6 (Dimethyl-d6), CDN
Artikelnummer. 30322238
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322238 0.05 g 0.05 Gramm
30313850 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322238 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND56440.05G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diuron D6
CAS 1007536-67-5
Summenformel C9 2H6 H4 Cl2 N2 O
Menge 0.05 g
Synonym Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron-D6, Diuron-D6 (dimethyl-D6)
InChI-Formel InChI=1 S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5 H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 239.13
Formelmasse 238,0547 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit