Beschreibung
- Weiße Gefrierschrank-Trennwände aus Pappe eignen sich ideal zur Aufbewahrung von Proben bei 4 °C, -20 °C oder -86 °C
- Für Gefrierboxen sind Trennwände in den Breiten 53 mm (2 in.), 76 mm (3 in.) und 102 mm (4 in.) erhältlich.
- Gefrierbox-Trennwände sind in den Größen 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 und 10 x 10 erhältlich.
- Abmessungen: 133 mm x 133 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Karton |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Teiler für Tiefkühlboxen |
| Aufnahmevermögen | 49 Röhren |
| Verpackung | 10/Pk. |
| Sterilität | Unsteril |
| Röhrchen-Array | 7 x 7 |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Mehr anzeigen |