Learn More
Divinylsulfon, 97 %, stab. Mit 0.05 % Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383386
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383386 10 g 10 Gramm
11393386 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11383386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12827.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 77-77-0 | C4H6O2S | 118.15 g/mol
Divinyl sulfone acts as a cross-linking reagent for agarose gels. It is a monomer, which is used in the production of polymers with diols, urea and malonic esters. Further, it serves as a shrinkage control agent in textiles. In addition to this, it is used in the preparation of large class of fiber-reactive dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Divinylsulfon dient als Cross-Linking-Reagenz für Agarose-Gele. Es handelt sich um ein Monomer, das bei der Herstellung von Polymeren mit Diolen, Harnstoff und Maloniestern verwendet wird. Darüber hinaus dient es als Schrumpfungskontrollmittel bei Textilien. Es wird auch bei der Vorbereitung großer Klasse von faserreaktiven Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Reduktionsmitteln, Alkalimetallen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-77-0
Summenformel C4H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 118.15
MDL-Nummer MFCD00008623
InChI-Schlüssel AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinyl sulfone, vinyl sulfone, divinyl sulphone, bis ethenyl sulfone, vinyl sulphone, sulfone, divinyl, ethenesulfonyl-ethene, ethene, 1,1'-sulfonylbis, 1,1'-sulphonylbisethene, ethenesulfonyl ethene
PubChem CID 6496
ChEBI CHEBI:53729
IUPAC-Name 1-Ethenylsulfonylethen
SMILES C=CS(=O)(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Divinyl sulfone
Namenshinweis stabilized with 0.05% hydroquinone
Schmelzpunkt ∼-26°C
Dichte 1.177
Siedepunkt 233°C to 234°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Brechungsindex 1.476
Menge 10 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 1071329
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 118.16
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Divinyl sulfone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinyl sulphone