Learn More
Divinylsulfon (stabilisiert mit Hydrochinon), TRC
Artikelnummer. 30380446
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380446 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30380446 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD67924350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Divinyl Sulfone
CAS 77-77-0
Summenformel C4H6O2S
Menge 50 mg
Synonym DivinylSulfone
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CS(=O)(=O)C=C
IUPAC-Name 1-Ethenylsulfonylethen
Molekulargewicht (g/mol) 118.16
Formelmasse 118.0089