Learn More
Divinylsulfon (stabilisiert mit Hydrochinon), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Divinyl Sulfone |
| CAS | 77-77-0 |
| Summenformel | C4H6O2S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | DivinylSulfone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | C=CS(=O)(=O)C=C |
| IUPAC-Name | 1-Ethenylsulfonylethen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.16 |
| Formelmasse | 118.0089 |